Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina poli-HRP Pierce™
Amplifique la señal y mejore la detección de anticuerpos biotinilados para la IHC y otros métodos gracias a esta estreptavidina conjugada con polímeros HRP.
Marca: Thermo Scientific™ 21140
Descripción
El conjugado de estreptavidina poli-HRP Thermo Scientific™ Pierce es una proteína de estreptavidina de unión a la biotina que se conjuga con polímeros de peroxidasa de rábano, lo que permite la amplificación de la señal y la detección de anticuerpos biotinilados para la IHC y otros métodos.
Este conjugado poli-HRP está diseñado para ofrecer la máxima sensibilidad y un fondo bajo en inmunoensayos en los que los volúmenes de muestras son limitados o en los que la molécula diana está presente a niveles bajos. La estreptavidina poli-HRP Pierce se purifica para eliminar moléculas de estreptavidina no conjugadas que reducen la intensidad de la señal al competir por sitios de unión con moléculas conjugadas con peroxidasa de rábano (HRP). Además, el conjugado está desprovisto de monómeros de HRP que pueden emitir señal de fondo. La estreptavidina poli-HRP Pierce es compatible con sustratos de HRP cromogénicos, fluorogénicos y quimioluminiscentes utilizados en ensayos ELISA, Western blot, inmunohistoquímica (IHC) e hibridación de ácidos nucleicos.Características destacadas:
Alta sensibilidad: permite detectar elementos diana con poca abundancia (intervalo bajo de picogramos a femtogramos) con altas relaciones señal-ruido.
Resistente: fabricación y purificación coherentes para eliminar moléculas pequeñas y no conjugadas y así obtener una señal de fondo mínimo y una alta sensibilidad.
Flexible: compatible con sustratos cromogénicos, fluorogénicos y quimioluminiscentes.
Versátil: compatible con ELISA, Western blot e inmunohistoquímica (IHC).
Fácil de usar: se puede sustituir directamente en inmunoensayos y otros ensayos de detección.
Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar almacenado a 4 °C.
Rentable: requiere menos conjugado por ensayo y conjugados HRP estándar.
Especificaciones
0.5 mL | |
Almacenar a 4 °C | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) | |
Western Blotting, ELISA, IHC | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Biotina | |
Biotina | |
Líquido | |
Pierce™ |
Seguridad y manipulación
- Pierce Streptavidin Poly HRP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium chloride