Learn More
Gilson™ Kit básico PIPETMAN™ L
Aumenta la productividad, la seguridad y la comodidad. El kit básico Gilson™ PIPETMAN™ L contiene tres pipetas, convenientemente envasadas con puntas PIPETMAN DIAMOND y accesorios útiles.
Marca: Gilson™ F167350
739.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21904" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Tres pipetas PIPETMAN L: P20L, P200L, y P1000L con certificados Gilson
- Dos gradillas de puntas PIPETMAN DIAMOND de calidad certificada: D200 y D1000
- Tres soportes de pipeta SINGLE™
- Tres expulsores de puntas de plástico
- Una guía Gilson para el pipeteo
- Un póster de inspección en dos minutos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Kit de inicio de pipetas |
Azul | |
Pipetman™ L | |
De 2 a 20 µl P20L, de 20 a 200 µl P200L, de 100 a 1000 µl P1000L |