Learn More
Buerkle™ Conectores rectos de polipropileno con boquillas cónicas
Fabricados con polipropileno para alta resistencia térmica. Los conectores rectos de polipropileno con boquillas cónicas Buerkle™ resisten temperaturas de hasta 135 °C.
13.15€ - 20.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 10/escala |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10249391
|
Buerkle™
8700-0406 |
Manguera de 3 a 5 mm |
13.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10620143
|
Buerkle™
8700-0608 |
Manguera de 5 a 7 mm |
15.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10198251
|
Buerkle™
8700-0810 |
Manguera de 7 a 10 mm |
17.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10289341
|
Buerkle™
8700-1012 |
Manguera de 9 a 12 mm |
15.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10138161
|
Buerkle™
8700-1214 |
Manguera de 11 a 14 mm |
18.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10486891
|
Buerkle™
8700-1416 |
Manguera de 13 a 15 mm |
20.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Conector de manguera recto cilíndrico con boquillas cónicas- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Aptos para alimentos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros para diferentes tamaños de manguera
Especificaciones
Conector de tubos de manguera | |
Esterilizables en autoclave | |
10/Pk.; 10/escala |
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Polipropileno | |
Recto |