Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de tinción de portaobjetos desechable
Tiña, enjuague y seque portaobjetos en una única bandeja de trabajo. La bandeja de tinción de portaobjetos desechable Fisherbrand™ admite ocho portaobjetos con pocillos profundos. Las bandejas resistentes y económicas proporcionan un servicio de trabajo limpio en todo momento. Incluye una tapa oscura, boquillas de vertido y asas retráctiles para permitir una excelente manipulación.
Marca: Fisherbrand™
31.66 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25020kg
Descripción
Tiña, enjuague y seque hasta ocho portaobjetos en una única bandeja de trabajo- Las bandejas desechables son una alternativa económica a las bandejas de metal para portaobjetos
- Reduzca la posible contaminación cruzada y mantenga las áreas de trabajo ordenadas
- La tapa oscura protege los portaobjetos en las aplicaciones sensibles a la luz
- Tamaño compacto y tiradores retráctiles para un transporte más sencillo desde la zona de trabajo al fregadero
- Dos útiles boquillas de vertido para una rápida eliminación de residuos líquidos no deseados
- Dimensiones: 305 × 127 × 39,5 mm
- Capacidad de pocillos: 38 ml
- Color: Negro
- Materiales: Mezcla de polipropileno y polietileno
Especificaciones
Slide Staining Tray | |
Polypropylene, Polyethylene | |
Black | |
4 bandejas y 1 tapa |
8 | |
38 mL | |
Tapa oscura | |
305 x 127 x 39.5 mm |