Learn More
Eppendorf™ Placas de pocillos profundos con fondo redondo de polipropileno
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Las placas de pocillos profundos con fondo redondo de polipropileno Eppendorf™ combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría del pocillo permite el pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
181.00€ - 210.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485 |
Formato | Estándar |
Contenido y almacenamiento | de -86 °C |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10277122
|
Eppendorf™
0030501241 |
Azul | No estéril | 1000 μl |
181.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10700604
|
Eppendorf™
0030501349 |
Azul | No estéril | 2000 μl |
210.00€
paquete de 20 |
|
|||
10267122
|
Eppendorf™
0030501209 |
Blanco | No estéril | 1000 μl |
181.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10695223
|
Eppendorf™
0030501306 |
Blanco | No estéril | 2000 μl |
210.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Resistencia química alta
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de PCR* (grado PCR*)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1μg/mL)
- ADN de LoBind: menos de 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
- Cumplen con todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Almacenamiento y preparación de muestras, cultivo de bacterias y levaduras, aislamiento de ADN y ARN con alto rendimiento |
Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485 | |
de -86 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
96 | |
Sí | |
20/paq. |