Learn More
DWK Life Sciences Macho para llave, PTFE, con rosca, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ pulidas.
Marca: DWK Life Sciences 286220801
314.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Los tapones de válvula desechables de PTFE en combinación con la válvula desechable pulida DURAN™ representan una alternativa sin grasa. El dispositivo de seguridad del grifo de 3 piezas ya está incluido en el contenido de la entrega.
- Fabricada con PTFE con rosca y dispositivo de bloqueo de válvula de 3 piezas
- Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™
- Trabajo sin grasa
Especificaciones
4 mm | |
No | |
25/Paq. |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NS 18.8 | |
Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™ |