Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
26.35€ - 355.00€
Especificaciones
Coating Material | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | No |
Hand | Ambidiestro |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15797029
|
PURUS™
GLFF-S |
Pequeña |
355.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978910
|
PURUS™
GLFF-S |
Pequeña |
29.45€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15787029
|
PURUS™
GLFF-M |
M |
355.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968910
|
PURUS™
GLFF-M |
M |
29.45€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15777029
|
PURUS™
GLFF-L |
L |
355.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958910
|
PURUS™
GLFF-L |
L |
29.45€
20 pares |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988910
|
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
31.30€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15707039
|
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
355.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874084
|
PURUS™
GLFF-XXL |
XXL |
355.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998910
|
PURUS™
GLFF-XXL |
XXL |
26.35€
20 pares |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use under any type of exam glove such as latex, nitrile, or PVC
- Low-linting, 100% 15 denier nylon composition
- Sturdy and launderable for reuse
- Basic weight: 21.5 g/pair ± 10%
- Thickness: 2 mm ± 10%
- Surface Resistivity: 1 x 109 ± 10% ohms/square
Especificaciones
Sin revestimiento | |
No | |
Nailon | |
Prevención de alergias e irritaciones | |
21,5 g |
Blanco | |
Ambidiestro | |
Completo | |
Tejido |