Learn More
Invitrogen™ Tubos de ensayo Qubit™ Flex
Tira de ocho tubos diseñada para el Qubit™ Flex.
Marca: Invitrogen™ Q33252
202.72 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Capacidad: 200 μl
- Pared fina
- Tubos de polipropileno
- Para su uso con el fluorímetro Qubit™ Flex.
- Cantidad: Tiras de 125 tubos
- Tiras de ocho tubos
Especificaciones
200 μl | |
Tiras de 125 tubos | |
Fluorímetro Qubit Flex | |
Cuantificación de ADN, ARN o proteínas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.