Learn More
IKA™ Placa caliente de agitación magnética digital RCT
El agitador digital RCT tiene una parte superior redonda de aleación de aluminio y puede agitar volúmenes de hasta 20l (H2O) y funciona en un rango de velocidad de 50 hasta 1500 rpm.
Marca:  IKA™ 0025004601
1149.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21911" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15673687
  • 1210.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Motor potente para una alta gama de velocidades.
  • Modo de control de temperatura adicional para un calentamiento más rápido.
  • Configuración exacta de temperatura y velocidad mediante pantalla digital, incluso cuando está apagado.
  • Límite de temperatura de seguridad ajustado visualizado digitalmente.
  • Indicador de superficie caliente.
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • Conjunto cerrado que garantiza una vida útil prolongada.
Especificaciones
Especificaciones
EU
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios