Learn More
Thermo Scientific™ Agujas recubiertas de PTFE con evaporador Reacti-Vap™
Utilice estas agujas para suministrar gas y evaporar muestras en el evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
198.17€ - 209.37€
Especificaciones
Material | Recubierto de PTFE |
---|---|
Descripción | 9/paq. |
Calibre de aguja | 19 G |
Tipo de producto | Aguja de jeringa |
Para utilizar con (equipo) | Evaporadores Reacti-Vap |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11507490
|
Thermo Scientific™
TS-18784 |
102 mm (4 in) |
198.17€
paquete de 9 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11517490
|
Thermo Scientific™
TS-18786 |
152 mm (6 in) |
209.37€
paquete de 9 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Utilice las agujas recubiertas de PTFE Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ para suministrar gas y evaporar muestras en los evaporadores Reacti-Vap. Estas agujas de acero inoxidable de calibre 19 y extremo romo reducen la contaminación cruzada y la corrosión al evaporar disolventes que contienen ácidos fuertes. Las agujas se han diseñado específicamente para los evaporadores Reacti-Vap.
Especificaciones
Recubierto de PTFE | |
19 G | |
Evaporadores Reacti-Vap |
9/paq. | |
Aguja de jeringa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.