Learn More
Corning™ Suero fetal bovino regular
El SFB es un suplemento de medios de cultivo celular comúnmente utilizado que ayuda a mantener el crecimiento celular y satisfacer los requisitos metabólicos.
Marca: Corning™ 35-010-CV
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Los sueros se recogen asépticamente y se procesan en una instalación de cGMP
- Cada lote de suero crudo se examina para detectar endotoxinas, concentración de hemoglobina residual y calidad microbiológica antes de utilizarse en la producción
- Los lotes de suero crudo se agrupan y se mezclan continuamente antes a la filtración para garantizar una calidad homogénea en todo el lote
- Los lotes finales se prueban para detectar endotoxinas, hemoglobina, pH, micoplasma y aceleración del crecimiento.A petición, pueden realizarse ensayos bioquímicos y pruebas de virus
- El SFB regular proviene de rebaños en países aprobados por el USDA (por ejemplo:México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc.)
Información de órdenes
Enviado congelado
Especificaciones
cGMP | |
De -25° a -15 °C | |
500 mL | |
Triple filtrado, 0,1 μm | |
Estándar | |
Se utiliza como un suplemento a los medios de cultivo celular para ayudar a mantener el crecimiento y el metabolismo celulares. Este producto es para uso exclusivo en investigación. | |
<30 mg/dL | |
7,6 ± 0,8 | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
De amarillo ámbar a rojizo | |
Suero fetal bovino | |
Estéril | |
Feto bovino | |
≤20 EU/ml | |
No | |
315 ± 35 mOsm/kg | |
De 30 a 50 g/l |
Para uso exclusivo en investigación.