Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex rápida Streptex™
Aísle, identifique y diferencie los grupos de Lancefield A, B, C, F y G de estreptococos con extracción de ácidos para una rápida detección cualitativa mediante la prueba de aglutación de látex rápida Thermo Scientific™ Streptex™.
Marca: Thermo Scientific™ R30950555
Detalles adicionales : Peso : 0.44805kg
Descripción
Streptex™ Rapid es un sistema de prueba rápida de látex para la detección e identificación cualitativa del grupo de estreptococos de Lancefield. Los reactivos se suministran para los grupos A, B, C, F y G.
Utilice esta prueba de aglutinación de látex rápida que proporciona una solución completa para el aislamiento y la diferenciación de los grupos de Lancefield A, B, C, F & G. Vea los resultados claros y distintivos con aglutinación de látex blanco sobre un fondo negro. Los reactivos individuales de agrupación de látex están disponibles según sea necesario.Con Streptex, los antígenos específicos del grupo se extraen de los estreptococos en un simple paso de incubación. A continuación, se identifican los antígenos utilizando partículas de látex de poliestireno que han sido recubiertas con anticuerpos específicos del grupo. Estas partículas de látex se aglutinan fuertemente en presencia de antígeno homólogo y permanecen en suspensión lisa en ausencia de antígeno homólogo.
Para obtener un método de extracción de ácido más rápido, el kit de extracción de ácido estreptex (n.o de pieza R30951301) está disponible para su uso con estreptex. La extracción de ácidos extraerá con rapidez los antígenos de los grupos sin necesidad de incubación. Sin embargo, el antígeno del grupo D antígeno no se extrae eficazmente con la extracción de ácidos; por lo tanto, debe utilizarse un método alternativo para confirmar los posibles estreptococos del grupo D.
Rendimiento probado
- Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
- Mantenga la confianza con resultados fiables que tienen una sensibilidad superior al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto del envase)
- Obtenga resultados fáciles de leer con reacciones concluyentes y resistentes
- Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas
- Disfrute de la flexibilidad con el uso de medios selectivos y medios no selectivos, sin necesidad de látex de control—
- Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado
- Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos, dirigiéndose a una empresa, una fuente, para un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba de aglutinación de látex rápida Streptex | |
Estreptococos del grupo A, B, C, F y G de Lancefield | |
reactivos de pruebas de látex, reactivos de extracción, control positivo polivalente, tubos desechables, soporte de tubos desechables, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y dispensadores de muestras | |
A, B, C, F y G de Lancefield |
Control | |
Sí | |
Kit de pruebas de estreptococos | |
Polivalente | |
Kit para 50 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.