Learn More
BRAND™ Placa para PCR 96 pocillos, Estructura Rígida, PC/PP, BIO-CERT™ PCR QUALITY
For medium and high sample throughput, these 96-well plates are an efficient solution for PCR and qPCR.
305.00€ - 317.00€
Especificaciones
Código de barras | No |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Calidad de PCR BIO-CERT™ |
Formato | 96 pocillos |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Policarbonato/polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Perfil | Estilo de falda | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Perfil | Estilo de falda | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17821242
|
BRAND™
781544 |
Verde | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
305.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17831242
|
BRAND™
781546 |
Blanco | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
317.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17861242
|
BRAND™
781548 |
Azul | Estándar | Semi | 0,2 mL |
305.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17891252
|
BRAND™
781541 |
Transparente | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
305.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17811262
|
BRAND™
781542 |
Dorado | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
305.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17811242
|
BRAND™
781545 |
Azul | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
305.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17851242
|
BRAND™
781547 |
Transparente | Estándar | Semi | 0,2 mL |
305.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17841242
|
BRAND™
781549 |
Transparente | Perfil bajo | Semi | 0,15 mL |
317.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17801262
|
BRAND™
781543 |
Rojo | Perfil bajo | Completo | 0,15 mL |
305.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Strong polycarbonate frames ensure safe handling in semi-automated and automated pipetting systems and optimal evaporation protection
- Rigid frame allows use of very thin-walled wells from 100% virgin medical grade polypropylene
- Uniform and thin wall thickness of the wells ensures rapid transfer of temperature from the cycler to the sample, thus reducing cycle times
- A number of skirt choices ensures good fit in common thermal cyclers for efficient heat transfer
- Different colors help distinguish between workflow steps (for qPCR, white plates are available that optimally reflect fluorescence signals)
- Cleanroom quality guarantees reliable results, as plates are produced under controlled cleanroom conditions and thus meet the purity criteria of the quality level BIO-CERT™ PCR Quality (Free of DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR-inhibitors)
Especificaciones
No | |
96 pocillos | |
Policarbonato/polipropileno | |
Redondo | |
Preparados para PCR |
Calidad de PCR BIO-CERT™ | |
No esterilizable en autoclave | |
96 | |
26 cm |