Learn More
IKA™ Agitador digital RW 20
Agita cantidades de hasta 20 litros (H2O). El agitador digital IKA™ RW 20 presenta un diseño resistente, extraplano y ergonómico. Incluye dos intervalos de velocidad para uso universal de 60 a 2000 rpm.
Marca: IKA™ 0003593000
1363.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21913" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.96000kg
Descripción
Agita cantidades de hasta 20 litros (H2O)- Indicador digital
- Diseño robusto, extraplano y ergonómico
- Mejoras técnicas en los diseños de la fiable serie RW 20
- Con accionamiento de potencia constante
- Incluye dos intervalos de velocidad para uso universal de 60 a -2.000 rpm
- Ejes del agitador de empuje (solo cuando están estacionados)
Especificaciones
De 72 a 600 rpm (intervalo de velocidad I), de 288 a 2400 rpm (intervalo de velocidad II) | |
Digital | |
87 W | |
10,5 mm | |
294 mm | |
88 mm | |
50/60 Hz | |
De 0,5 a 10 mm | |
IP20 | |
1,5 Nm | |
10.000 mPas |
20 L | |
220/240-100/115 V | |
212 mm | |
212 x 88 x 294 mm | |
13 mm | |
De 220 a 240/De 100 a 115 V, 50/60 Hz, 87 W | |
DIN EN 60529 | |
RW 20 Digital | |
De 5 °C a 40 °C | |
Agitador | |
3,1 kg |