Learn More
Eppendorf™ Incubador con agitador S41i agrupamiento de líneas celulares (UE)
La New Brunswick S41i es una incubadora de CO2 con un agitador integrado. Un estante perforado adicional se puede utilizar para la incubación estática al mismo tiempo que la agitación. La protección contra la contaminación está respaldada por una desinfección a altas temperaturas, el diseño sin ventilador y la cámara sin costuras.
Marca:  Eppendorf™ S41I230111
Detalles adicionales : Peso : 165.00000kg
Código de producto. 17382970
  • 21025.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Paquete mAb-Discovery: Solución de versatilidad para cultivos celulares, para cultivos de Hybridoma, expresión de anticuerpos y establecimiento de líneas celulares
  • El paquete consta de: 1 New Brunswick™ S41i, 170 l, (órbita de 25 mm), 1 plataforma universal y 2 almohadillas adhesivas, 230 V, 50 Hz
  • Flexibilidad experimental: El estante perforado permite la incubación estática al mismo tiempo como temblor
  • Agitación estable, uniforme y sin vibraciones: Robusta transmisión excéntrica triple Innova
  • Ahorra gas y proporciona una atmósfera de crecimiento óptima: Control inteligente de gases (0,2 - 20 % de CO2)
  • Garantiza la esterilidad de la superficie: Desinfección automática a alta temperatura y puerta interior/exterior
  • Filtración rápida y fiable Cámara lisa y sin costuras
  • Capacidad incrementable: Dos dispositivos apilables
  • Control preciso y exacto Pantalla táctil TFT
  • Humidificación incluida
  • Velocidad de agitación de 25 a 400 rpm (de 25 a 250 rpm si se apila)
Especificaciones
Especificaciones
2,5 cm (1 in)
230 V
170 L
28,7 in
73 cm
33,5 in
87,5 cm
Pantalla táctil
Continuo
De 25 a 400 rpm (de 25 a 250 rpm si se apilan)
4°C a 50°C
50 Hz
17,5 in
44,4 cm
34,4 in
69,1 cm
Ethernet