Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™ RF
Las unidades de filtración en vacío Sartorius Sartolab™ RF son unidades de un solo uso para la filtración estéril de una muestra.
167.00€ - 370.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sartolab™ RF |
Material | Poliestireno |
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Volumen de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Volumen de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17444412
|
Sartorius
180D03---------E |
0,1 μm | 250 mL |
185.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17454412
|
Sartorius
180D05---------E |
0,1 μm | 1000 mL |
370.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17464412
|
Sartorius
180E02---------E |
0,22 μm | 150 mL |
167.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17474412
|
Sartorius
180E03---------E |
0,22 μm | 250 mL |
201.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17484412
|
Sartorius
180E04---------E |
0,22 μm | 500 mL |
297.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17494412
|
Sartorius
180E05---------E |
0,22 μm | 1000 mL |
370.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17444422
|
Sartorius
180F02---------E |
0,45 μm | 150 mL |
167.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17454422
|
Sartorius
180F03---------E |
0,45 μm | 250 mL |
185.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17464422
|
Sartorius
180F04---------E |
0,45 μm | 500 mL |
297.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17474422
|
Sartorius
180F05---------E |
0,45 μm | 1000 mL |
370.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Compuesto por:
- Un embudo graduado con una membrana de polietersulfona (PES), un adaptador de vacío y un tapón
- Un frasco, con graduación y campo de escritura
- Un conector de tubo para conexión de vacío (para filtración independiente)
- Un tapón de rosca para el almacenamiento del material filtrado (envasado individualmente para mantener la esterilidad)
Ventajas:
- Caudales más altos con una gran zona de filtración
- Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
- Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
- Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Estéril |
Sartolab™ RF | |
Poliestersulfona (PES) | |
Matraz receptor |