Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Disposable Plastic Syringes that can be used with all syringe filter holders and 3-way valves.
49.95€ - 149.00€
Especificaciones
Material | Plastic |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para soportes de filtros |
Tipo de producto | Jeringa |
Desechables | Sí |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10419891
|
Sartorius
16647----------E |
50 ml |
149.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10304431
|
Sartorius
16646----------E |
20 ml |
97.80€
paquete de 12 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10708591
|
Sartorius
16644----------E |
5 ml |
49.95€
paquete de 12 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10478522
|
Sartorius
16645----------E |
10 ml |
67.10€
paquete de 12 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Male luer-lok connector
- Comes with needle
- Sterile
Especificaciones
Plastic | |
Jeringa | |
Cono |
Para soportes de filtros | |
Sí | |
Estéril |