Learn More
Sartorius Filtros de jeringa estériles Minisart™ NML
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
155.00€ - 222.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Acetato de celulosa sin surfactantes |
Área de filtración | 6,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de soluciones acuosas |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | 0.15 ml |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Método de esterilización | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Método de esterilización | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11795745
|
Sartorius
17528----------K |
0,2 μm | Rosa | Luer Lock macho |
179.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10509821
|
Sartorius
16534----------K |
0.2μm | Azul | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
220.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10076891
|
Sartorius
16534--------GUK |
0.2μm | Azul | Estéril con gamma, envasado individualmente | Luer Lock macho |
207.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10527401
|
Sartorius
17597----------K |
0,2 μm | Azul | Estéril con ETO | Deslizamiento Luer macho |
222.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11736035
|
Sartorius
16569----------K |
0.65μm | Rosa | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
155.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10009230
|
Sartorius
17598----------K |
0,45 μm | Amarillo | Estéril con ETO | Deslizamiento Luer macho |
208.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11786953
|
Sartorius
16555--------GUK |
0,45 μm | Amarillo | Estéril con gamma, envasado individualmente | Luer Lock macho |
179.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10109180
|
Sartorius
16555----------K |
0.45μm | Amarillo | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
220.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10413131
|
Sartorius
16592----------K |
0.8μm | Verde | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
192.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11746035
|
Sartorius
16592--------GUK |
0.8μm | Verde | Estéril con gamma, envasado individualmente | Luer Lock macho |
192.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10189220
|
Sartorius
17593----------K |
1.2μm | Rojo | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
173.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10230891
|
Sartorius
17594----------K |
5 μm | Marrón | Estéril con ETO | Luer Lock macho |
208.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa estériles NML Sartorius Minisart™ eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, con unidades de filtro listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estas unidades de ahorro de mano de obra se utilizan para una gran variedad de aplicaciones: limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril.
- Prácticas y preparadas para su uso
- Calidad probada
- Económicas
- Disponibles en una amplia variedad de modelos
- 100 % probadas durante la fabricación
Especificaciones
Sí | |
6,2 cm2 | |
0.15 ml | |
Luer Lock hembra |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
Preparación de soluciones acuosas | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
28 mm |