Learn More
Kimberly-Clark™ Rollos de papel higiénico SCOTT™ PERFORMANCE Standard
Ofrece la comodidad del hogar. Los rollos de papel higiénico Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE Standard se disuelven en agua fría y no obstruyen los desagües.
92.20€ - 114.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rollo de papel higiénico |
---|---|
Longitud (métrico) | 12 cm |
Anchura (métrico) | 9,5 cm |
Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12611476
|
Kimberly-Clark™
8517 |
6 x 6 rollos x 350 hojas |
114.00€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12601486
|
Kimberly-Clark™
8519 |
8 x 8 rollos x 350 hojas |
92.20€
64 rollos |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Papel higiénico blanco, perforado, de 2 capas
- Suaves y absorbentes
- Se disuelve en agua fría para que no se produzcan atascos de tuberías.
- La perforación permite un consumo económico, adecuado para el ahorro de costes y la reducción de la cantidad de residuos.
- ISO 14001, ISO 9001, etiqueta ecológica de la UE y certificado FSC
- Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran el aspecto económico.
Especificaciones
Rollo de papel higiénico | |
9,5 cm | |
Blanco | |
2 capas |
12 cm | |
Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC | |
12 x 9,5 cm |