Learn More
Hidróxido sódico, calidad de semiconductor, Honeywell
Catalog Number 15693080
576.05 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Sedimentos, calidad de semiconductor, base de trazas metálicas al 99,99 %
  • Amplia gama de productos para la industria de la electrónica y los semiconductores
  • Para los científicos dedicados a la educación, la investigación, el desarrollo, la creación de prototipos y la fabricación a pequeña escala de microchips y nanochips de alta tecnología
  • Pureza superior, estabilidad y excepcional homogeneidad entre lotes
  • Incluye productos de alta pureza necesarios para aplicaciones de alto rendimiento, como agentes grabadores, disolventes o hexametildisilazano (HMD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Fórmula lineal NaOH
Número UN 1823
Información de solubilidad Soluble in water, 1260 g/L at 20°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza 99.99% (trace metals basis)
Grado Semiconductor
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)