Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ Serie 37-675
44.15 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
- Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo
- El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
- Estilo manopla.
- Reutilizable.
- Sin látex.
- Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
- CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Material del manguito | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 8 |
Modelo | 37-675 |
Grosor (métrico) | 0,38 mm |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Aterciopelado |
Cantidad | 12 pares |