Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilada
Acelere la preparación de muestras rutinaria hasta 17,000 x g con una generosa capacidad en un diseño de microcentrífuga compacto.
2480.00€ - 2560.00€
Especificaciones
Vel. máx | 13300 rpm |
---|---|
RCF máx. | 17.000 x g |
Nivel de ruido | 56 dB(A) |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente |
Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IVD |
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13581520
|
Thermo Scientific™
75002433 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
2480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10226249
|
Thermo Scientific™
75002430 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
2485.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11859153
|
Thermo Scientific™
75002493 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada | 230 V, 50/60Hz | Rotor para hematocrito |
2560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Ahorre tiempo con el procesamiento rápido de muestras de las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 para obtener productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio fácil de utilizar y compacto. Los ligeros rotores de la microcentrífuga están diseñados para su uso diario en el laboratorio y para ofrecer un rendimiento de hasta 17 000 x g.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:- Rendimiento de hasta 17,000 × g con una rápida aceleración y deceleración.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
13300 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23,1lb 10,5 kg |
17.000 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg) | |
Sorvall™ |