Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
5335.00€ - 9250.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 |
---|---|
Tipo de controlador | Microprocesador |
Capacidad | 4 x 400 ml con rotor TX-400 |
RCF máx. | 25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 |
Vel. máx | 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Al x An x F) | Tensión | Modelo | Refrigerado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Al x An x F) | Tensión | Modelo | Refrigerado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17190579
|
Thermo Scientific™
75009240 |
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) | 100/115/220/230 V | Con certificación IVD | No |
5390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17130589
|
Thermo Scientific™
75009380 |
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) | 208/230 V | IVD | Sí |
9250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17130599
|
Thermo Scientific™
75009740 |
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) | 100/115/220/230 V | Solo para uso general | No |
5335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17170599
|
Thermo Scientific™
75009880 |
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) | 208/230 V | Solo para uso general | Sí |
9000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
The ST1/ST1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
4 x 400 ml con rotor TX-400 | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
El rotor debe adquirirse por separado | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Unidad | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques |
Microprocesador | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
LED | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
Almacena hasta 6 programas | |
Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste | |
No | |
Centrífuga de uso general |