Learn More
SCAT Bidones que ahorran espacio
51.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
5 L
Descripción:
Con control de nivel mecánico
Sin control de nivel mecánico
Description
- Fabricados en polipropileno (PP) con rosca S50
- La capacidad está estandarizada en 5 l.
- Disponible de serie sin flotador u opcionalmente con un flotador para controlar el nivel
Los recipientes SCAT que ahorran espacio ofrecen una alternativa inteligente a los recipientes SCAT convencionales, ya que solo requieren una fracción del espacio que ocupan estos para su almacenamiento, sin que ello afecte a la capacidad.
Specifications
Capacidad (imperial) | 1.3 gal. |
Tipo de producto | Contenedor |
Tamaño del tapón | S50 |
Descripción | Sin control de nivel mecánico |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 65 x 330 mm |
Material | PP |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para todos los fines, sistemas de seguridad SCAT |
Color | Blanco translúcido |
Mouth Style | Rosca S50 |