Learn More
3M™ Mascarilla para partículas Specialty 9922
La mascarilla 3M™ Specialty 9922 protege FFP2 ligera contra polvo, vapores, ozono y gases.
Marca: 3M™ 7000088787
48.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.82000kg
Descripción
- Proporciona protección FFP2 (NPF12) contra polvos, vapores, ozono y gases
- La capa de carbón activado reduce los olores molestos
- La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir la acumulación de calor
- La forma convexa, el clip para la nariz y la correa doble ayudan a proporcionar un ajuste cómodo para caras de diferentes formas
- El diseño ligero en forma de copa es fuerte y resistente a los colapsos
- Las cintas trenzadas y codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: azul para FFP2
- Diseñado para funcionar bien con los productos de protección auditiva y visual 3M™
- Se ajusta fácilmente a diferentes tamaños faciales gracias a su forma convexa, el clip de nariz y el diseño de doble correa
Especificaciones
Gris | |
Respirador especializado para partículas | |
<HGV para ozono, hasta 10 x HGV para partículas |
Nivel de protección FFP2 | |
Sí |