Learn More
Buerkle™ Bandeja de laboratorio para recogida de derrames
Aptas para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, soporte de instrumentos, bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o bandeja de visualización para alimentos. Bandejas de laboratorio para recogida de derrames Buerkle™ anidables cuando están vacías, multiusos, duraderas, a prueba de rotura y resistentes a la flexión.
Marca: Buerkle™ 4201-5070
71.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
Descripción
Estas bandejas de laboratorio son prácticas bandejas multiusos que se pueden anidar cuando están vacías; además también son duraderas, a prueba de roturas y resistentes a la flexión. También es adecuada como recipiente para la recogida de derrames para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, como soporte de instrumentos, como bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o como bandeja de visualización para alimentos.- Polipropileno, blanco
- Fabricado con moldeo por inyección, no por dibujo profundo
- Las bandejas se pueden anidar
- La bandeja no es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de hasta +60 °C (brevemente hasta + 80°C)
Especificaciones
39 l | |
648 x 846 x 160 mm | |
160 mm (borde exterior) | |
Polipropileno | |
700 mm (base interior), 720 mm (base exterior), 846 mm (borde exterior) |
520 × 720 mm (base) | |
Blanco | |
500 mm (base interior), 520 mm (base exterior), 648 mm (borde exterior) | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares |