Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Caja de Petri, en vidrio cal-soda
Las cajas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
Marca:  DWK Life Sciences 237555604
91.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.54600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11766968
  • 102.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo tipo gel, que se coloca en una plato plano, redondo y transparente con tapa (la llamada placa Petri). Debido al gel sólido, se previene la mezcla de los microorganismos y pueden crecer acumulaciones de cultivo celular (colonias) más grandes.
  • Libre de burbujas y rayas
  • Distribución uniforme del fondo????
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular
30 mm
Vidrio sodocálcico
10/paq.
180 mm