Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Designed and all lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct consistency and dynamic range across a wide variety of assays.
3050.00€ - 5940.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). |
---|---|
Método de detección | Sonda de cebado |
Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 |
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq), Expresión génica, Análisis de miARN |
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16268100
|
Applied Biosystems™
A16247 |
2500 reacciones |
3050.00€
paquete de 5 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15820843
|
Applied Biosystems™
A15298 |
5000 reacciones |
5940.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Efficient and linear detection of up to 8 logs with gene expression or miRNA assays
- Enables reliable detection of low-copy templates with reproducible CT results
- Robust multiplexing performance with exogenous or endogenous targets
- Manufactured with stringent production and process controls to help ensure lot-to-lot consistency
- Labeled “For Laboratory Use”
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). | |
QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq), Expresión génica, Análisis de miARN |
Sonda de cebado | |
ROX (premezclado) | |
ADN, ADNc |
For laboratory use.