Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
1195.95€ - 3406.95€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15653027
|
Thermo Scientific™
13687720 |
Mezclador con bloque de 20 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 1,5 ml |
3406.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15623027
|
Thermo Scientific™
13687717 |
Mezclador con bloque de 24 microtubos de 1,5 ml |
3406.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15633027
|
Thermo Scientific™
13687718 |
Mezclador con bloque de 24 microtubos de 2 ml |
3406.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15643027
|
Thermo Scientific™
13687719 |
Mezclador con bloque de 20 microtubos de 0,2 ml y 12 microtubos de 1,5 ml |
3406.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15663027
|
Thermo Scientific™
13687721 |
Mezclador con bloque de microplacas de 96 pocillos/tiras de tubos (0,2 ml) |
3406.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15673017
|
Thermo Scientific™
|
Bloque, 24 microtubos de 1,5 ml |
1195.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15683017
|
Thermo Scientific™
|
Bloque, 24 microtubos de 2,0 ml |
1195.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15693017
|
Thermo Scientific™
|
Bloque, 20 microtubos de 0,2 ml y 12 microtubos de 1,5 ml |
1195.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15603027
|
Thermo Scientific™
13687715 |
Bloque, 20 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 1,5 ml |
1195.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15613027
|
Thermo Scientific™
|
Bloque, microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos (0,2 ml) |
1195.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Garantía
2 años
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos