Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables Touch N Tuff™ 92-600, sin talco
GREENER_CHOICE
Catalog Number p-306753
21.06 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
21.06 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Resistencia probada a salpicaduras de productos químicos peligrosos. Los guantes de nitrilo desechables Ansell Edmont Touch N Tuff™ proporcionan un ajuste cómodo y minimizan el cansancio de las manos.
Resistencia probada a salpicaduras de productos químicos peligrosos. Los guantes de nitrilo desechables Ansell Edmont Touch N Tuff™ proporcionan un ajuste cómodo y minimizan el cansancio de las manos.
  • Fabricado 100 % en nitrilo
  • Resistencia a molestos pinchazos, rasguños, cortes y abrasiones
  • Construcción cómoda de mil fino
  • Puños enrollados para facilitar la colocación y retirada
  • Resistentes a productos químicos*
*No se recomiendan para acetona, benzaldehído, clorobenceno, EDC, DMAC, DMF, acetato de etilo, furfural, bromuro de metileno, MEK, morfolina, NMP, yodometano, ácido nítrico al -70 %, (concentrado), ácido nítrico fumante rojo, nitrobenceno, 1-nitropropano, 2-nitropropano, fenol, 90 %, THF, piridina, ácido sulfúrico, 95-98 % (concentrado) y THF
Compliance
Con aprobación de FDA 510(k).
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Color Verde
Desechables
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14 mm
EN 421 N.º
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde/enrollado
Revestimiento Sin revestir
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 92 600 S 585834
Serie TouchNTuff™ 92-600
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm