Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de registro de datos por Bluetooth TraceableGO™
El registrador de datos por Bluetooth Fisherbrand TraceableGO™ ofrece toda la información entre destinos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15828946
  • 56.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Includes: Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable
Descripción
Descripción
  • Ofrece toda la información entre destinos
  • Información crítica (temperatura, duración del viaje, MÍN/MÁX, nivel de batería y alarmas) se muestra en la pantalla LCD en todo momento
  • Uso sencillo con un solo botón
  • Transporte de forma segura reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos a cualquier lugar
  • Compatible con las aplicaciones móviles TraceableGO o TraceableLIVE:
    • Una vez finalizado el viaje, los usuarios pueden exportar los datos
    • La aplicación identifica inmediatamente si el contenido ha sufrido condiciones fuera de los parámetros definidos por el usuario
    • Compruebe si se ha activado una alarma
    • Genere un informe de datos instantáneo
    • El dispositivo almacena hasta 90 eventos de alarma, registra lecturas cada 5 minutos de forma predeterminada, o el usuario puede ajustar el intervalo de lectura entre un minuto y una vez cada 12 horas
    • La duración del registro es de 227 días (7,5 meses)
  • Los dispositivos por Bluetooth TraceableGO™ están preprogramados con valores de alarma
Certifications
ISO 17025, A2LA, NIST
Servicio Técnico
1 años desde la fecha de compra
Especificaciones
Especificaciones
Termómetro de registro de datos
90 eventos de alarma, 65 536 lecturas de temperatura
2 AAA
ISO 17025, A2LA, NIST
±0,4 °C entre -10 y 70 °C, de lo contrario ±0,5 °C
0,1 °
De -20 °C a +70 °C
5,1 cm
8,9 cm
2,0 cm
0,17 kg
LCD
Temperatura alta/baja
Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable™
Monitorización de temperatura
5 s
De -4° a +158 °F
2 in.
3.5 in.
0.8 in.
0.37 lb.