Learn More
asecos Tipo 90 armario bajo de seguridad UB-T-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
1780.80€ - 4340.70€
Especificaciones
Color | Light Gray |
---|---|
Material | Gypsum |
Tipo de producto | Under Bench Safety Storage Cabinet |
Para utilizar con (aplicación) | Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas |
N.º de estantes | 1 |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Modelo de puerta | N.º de puertas | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Modelo de puerta | N.º de puertas | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15938132
|
asecos
3048300133766 |
502 x 593 x 600 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1780.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15928132
|
asecos
3044400133776 |
502 x 1102 x 600 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2469.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16387576
|
asecos
3590000130487 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) |
2920.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16317586
|
asecos
3590000133763 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2082.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16397576
|
asecos
3590000130488 |
600 x 593 x 800 mm | Con bisagras hacia la izquierda, Con aletas | 1 | (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (acero inoxidable) |
2194.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16327586
|
asecos
3590000133764 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2130.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16307586
|
asecos
3590000130489 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert (stainless steel), (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
2284.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16327596
|
asecos
3641800130449 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) |
4340.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16347596
|
asecos
3641800133771 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2920.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16337596
|
asecos
3641800130450 |
600 x 1102 x 800 mm | Con bisagras hacia la izquierda, Con aletas | 2 | (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (acero inoxidable) |
3068.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15951342
|
asecos
3641800130451 |
600 x 1102 x 800 mm | Con bisagras hacia la izquierda, Con aletas | 2 | (1) estante, (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (acero inoxidable) |
3185.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15985770
|
asecos
3641800133772 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2973.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16357586
|
asecos
3591500130487 |
600 x 593 x 800 mm | Con bisagras a la derecha, Con aletas | 1 | (1) altura interior máx. del cajón (revestimiento en polvo de acero laminado (conductor eléctrico)) |
2920.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16387586
|
asecos
3591500133763 |
600 x 593 x 800 mm | Con bisagras a la derecha, Con aletas | 1 | (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (revestimiento en polvo de acero laminado) |
2082.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16367586
|
asecos
3591500130488 |
600 x 593 x 800 mm | Con bisagras a la derecha, Con aletas | 1 | (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (acero inoxidable) |
2194.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16397586
|
asecos
3591500133764 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2130.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16377586
|
asecos
3591500130489 |
600 x 593 x 800 mm | Con bisagras a la derecha, Con aletas | 1 | (1) estante, (1) inserto perforado (acero inoxidable), (1) sumidero inferior (acero inoxidable) |
2284.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
Especificaciones
Light Gray | |
Under Bench Safety Storage Cabinet | |
1 |
Gypsum | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |