Learn More
DuPont™ Manguitos Tyvek 500
141.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
144.57 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
144.57 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado en HDPE no tejido
- Costuras internas
- Aberturas elásticas.
- Costuras azules en la parte superior del brazo.
- Blanco
- EPI de Categoría III
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | HDPE no tejido |
Tipo de producto | Cubremangas de uso general |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de costura | Cosido |
Estilo de manguito | Elástico |
Certificaciones/conformidad | Categoría PPE III, EN 1149 - 5 |