Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
Marca: Fisherbrand™
154.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.80000kg
Descripción
- Vidrio sódico-cálcico Tpo III
- Tapón de rosca de polipropileno
- Frasco de color transparente
- Cuello de rosca
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio sodocálcico (tipo 3) | |
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios | |
Tubular | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
500/paq. | |
24 mm |
27 mm | |
30 ml | |
Rosca | |
Rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
82 mm | |
Vial |