Learn More
Fisherbrand™ Viales universales
Aptos para el almacenamiento de medios de patología. Los viales de vidrio transparente moldeado Fisherbrand™ con tapones de rosca acoplados se han fabricado con vidrio transparente neutro de tipo 1.
Marca:  Fisherbrand™
104.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.07400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14863562
  • 179.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con cuello de rosca
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • Con tapón con revestimiento de caucho de aluminio o con tapón de PP acoplado
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Rosca
Polipropileno
Tapón de rosca
144/paq.
28 mm
28 mm
30 ml
Rosca
Esterilizables en autoclave
83 mm
Vial universal