Learn More
3M™ Gafas de seguridad Virtua™, 71500-00001
3.30 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
3.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
3.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color de la montura: Transparente
Descripción
- Gafas de seguridad Unisex que ofrecen protección y asequibilidad para los visitantes o protección de un solo uso
- El diseño proporciona la máxima claridad, una excelente cobertura y un amplio campo de visión
- Patillas flexibles contorneadas para un ajuste cómodo y cercano
- Revestimiento antiarañazos para una mayor durabilidad
- Lente transparente para una excelente protección contra la radiación ultravioleta (UV)
- Marcado de lente: 2C-1.2 3M 1 FT
- Marcado de la montura: 3M EN166 FT CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE; EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antiarañazos |
Para utilizar con (aplicación) | Ofrezca protección y asequibilidad para los visitantes o protección de un solo uso |
Color de marco | Transparente |
Estilo de patillas | Los tubos |
Lens Material | Policarbonato |