Learn More
IKA™ Agitador voriticial 2
Agitador vorticial adecuado para el funcionamiento táctil o continuo.
Marca:  IKA™ 0025000258
253.75 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
Código de producto. 15523940
  • 311.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Función táctil
  • Adecuado para un funcionamiento continuo (bajo calor debido a la ventilación del motor)
  • Funcionamiento estable a altas velocidades debido a los pies de base de silicio
  • Intervalo de velocidad infinitamente ajustable
  • Varias aplicaciones posibles gracias a tres accesorios intercambiables y siete insertos (p. ej., tubos Eppendorf, placas de microtitulación, Erlenmeyer de 250 ml, etc.); se deben solicitar por separado
  • Los accesorios se fijan de forma segura al aparato en cualquier posición
  • La cinta especial (VG 3.36) garantiza un manejo sencillo de los Erlenmeyer/redondos
  • Carcasa de fundición de metal resistente
Especificaciones
Especificaciones
4 mm
220/240 V
Enchufe de la UE
138 x 120 x 140 mm
De 500 a 2500 rpm
60 W
50/60 Hz