Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
187.00€ - 235.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Acetato de celulosa |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 5,7 cm2 |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 50 μl |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Código de color | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Código de color | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10271931
|
Cytiva
10462205 |
0,2 μm | Rojo | Luer Lock macho |
234.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11329314
|
Cytiva
10462240 |
0,8 μm | Verde | Luer macho |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11379314
|
Cytiva
10462260 |
1,2 μm | Naranja | Luer macho |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10363051
|
Cytiva
10462100 |
0,45 μm | Blanco | Luer macho |
235.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11399304
|
Cytiva
10462200 |
0,2 μm | Rojo | Luer macho |
194.02€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estéril Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa apta para una filtración rutinaria y rápida de muestras de hasta 100 ml- Polipropileno sin pigmentos
- Blíster estéril
- Conectores Luer de entrada y salida
- Opción estéril para aplicaciones de gran importancia
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
< 50 μl | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Acetato de celulosa | |
5,7 cm2 | |
Paquete de 50 | |
Hasta 100 ml |