Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Autovial™
Sustituyen los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtro individuales de un solo uso. Las unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Whatman™ Autovial ™ son dispositivos de filtración premontados para eliminar partículas de las muestras.
Marca: Cytiva AV115NPUNYL
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Descripción
A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en el tubo del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en el vial del muestreador automático.
- Las unidades preensambladas consisten en un barril de filtro y un émbolo
- La purga de aire integrada minimiza el holdup
- La construcción integrada elimina la salida del filtro
- El soporte de apoyo protege la punta Luer-Slip, rebajada para reducir la posibilidad de contaminación
- Elimine las partículas de las muestras de hasta 5 ml de volumen
- Área de filtración: 1,7cm2
Microfibra de vidrio (GMF)
- Alta capacidad de carga, sin aglutinante, caudales rápidos; para aclarar soluciones acuosas o orgánicas, pH de 3 a 8
- Nailon (NYL)
- Inherentemente hidrófilo; para aclarar muestras acuosas y orgánicas, pH 3 a 10
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hidrófobo; para muestras >50 % disolventes orgánicos
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Baja unión de proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
Nailon | |
No estéril | |
Filtro sin jeringa | |
13 mm |
0,45 μm | |
50/paq. | |
≤5 ml |