Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 13 mm
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 13 mm Whatman™ Puradisc se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
Marca:  Cytiva 6783-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11344674
  • 959.76€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman Puradisc ™ de 13 mm se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
  • Excelente resistencia a todos los disolventes orgánicos
  • Filtros de polipropileno
  • Entrada Luer Lock hembra
  • Salida Luer macho
  • No estériles
  • Esterilizable en autoclave
  • Para muestras de hasta 10 ml
  • Área de filtro: 1,3cm2
  • Volumen de retención (con purga de aire) de ≤25μ l.
No se recomienda para muestras biológicas.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 13 mm, 0,2 μm, no estéril (500 unidades)
0,2 μm
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
500 piezas
Hasta 10 ml
13 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
≤ 25 μl
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
16,3 x 19,8 mm