Learn More
DWK Life Sciences DBO 2 litros Wheaton™ Frasco con tapón robótico de vidrio
Frasco de vidrio para análisis de DBO a largo plazo
Marca:  DWK Life Sciences 227580
Detalles adicionales : Peso : 1.27010kg
Código de producto. 12403761
  • 180.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción Wheaton 33
  • Tipo de tapa/tapón: Tapón
  • Altura: 27,2cm (10,7 in)
  • Diámetro: 12,8cm (5,04 in)
  • Capacidad: 2 l
  • Uno por caja
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I, Clase A
Para análisis de la DBO a largo plazo y de la DBO final
robótico
10,7 in
5,03 in
2000 mL
Vidrio de borosilicato
67,62 oz
27,2 cm
12,8 cm