Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DBO de borosilicato negro de 300 ml Wheaton™
  • Inhibe la producción de oxígeno de las algas
Marca:  DWK Life Sciences 227667
Detalles adicionales : Peso : 6.89460kg
Código de producto. 11724199
  • 635.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Tapón robótico y tapón de color negro opaco
Descripción
Descripción
  • Recubierto con Plastisol™ negro para bloquear los rayos de luz en el intervalo de unidades de 4000 a 8000 Å
  • Dimensiones: diám. de 2,875 × 6 9/16 pulg. de alto (78 × 167 mm)
Especificaciones
Especificaciones
300 ml
Vidrio de borosilicato
10,14 oz
16,7 cm
7,3 cm
Para su uso en proyectos de fotosíntesis marina para comparar oxígeno en un frasco claro y uno oscuro
robótico
6,6 in
2,9 in
Certificados
Ver productos accesorios