Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca externa
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
234.00€ - 530.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Estilo de rosca | Externo |
Estilo de la base | Independiente |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11754269
|
DWK Life Sciences
W985862 |
1,2 ml | Natural | Estéril | Sí |
234.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11501345
|
DWK Life Sciences
W985868 |
2 ml | Azul | Estéril | Sí |
276.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11704279
|
DWK Life Sciences
W985867 |
2 ml | Verde | Estéril | Sí |
310.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11541345
|
DWK Life Sciences
W985872 |
2 ml | Natural | Estéril | Sí |
276.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11774279
|
DWK Life Sciences
W985852 |
2 ml | Natural | No estéril | Sí |
530.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11784279
|
DWK Life Sciences
W985853 |
2 ml | Natural | No estéril | No |
432.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11784269
|
DWK Life Sciences
W985865 |
2 ml | Rosa | Estéril | Sí |
276.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11774269
|
DWK Life Sciences
W985864 |
2 ml | Rojo | Estéril | Sí |
441.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11764269
|
DWK Life Sciences
W985863 |
2 ml | Blanco | Estéril | Sí |
310.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11794269
|
DWK Life Sciences
W985866 |
2 ml | Amarillo | Estéril | Sí |
287.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11511345
|
DWK Life Sciences
W985869 |
3 ml | Natural | Estéril | Sí |
333.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11521345
|
DWK Life Sciences
W985870 |
4 ml | Natural | Estéril | Sí |
356.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11531345
|
DWK Life Sciences
W985871 |
5 ml | Natural | Estéril | Sí |
372.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El exclusivo diseño de fabricación del vial CryoELITE tiene una mayor superficie de contacto entre el tapón y el vial para obtener un sellado total. A este vial autoestable se le puede añadir un inserto con código de barras de matriz de datos en 2D en el fondo (n.º de cat. W985880), que lo identifica de forma única para conseguir una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin obstáculos y permite el escaneo automatizado del código de barras, especialmente, cuando se utiliza con la caja para congelador Wheaton KeepIT-100™ (n.º de cat. W651700 Series). Esto se traduce en un sellado con tapón de rendimiento excepcional que supera los estándares de DOT en un 35 % de media, por lo que el vial CryoELITE es ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
- Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
- Viales con rosca externa e interna
- Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento superior a lo establecido en las normativas gubernamentales
Especificaciones
12 mm | |
Polipropileno | |
Independiente | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
Externo | |
Sí | |
Polipropileno | |
Vial criogénico |