Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de mano entrelazadas Scott™ PERFORMANCE
Se dispensan de una en una, reduciendo los residuos y manteniendo la frecuencia y los costes de reposición al mínimo. Las toallas de mano entrelazadas Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE secan las manos rápida y cómodamente con menos toallas.
Marca: Kimberly-Clark™ 6689
68.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.99400kg
Descripción
- Toallitas de mano plegadas pequeñas blancas de 1 capa
- Tacto suave y cómodo
- El tejido AIRFLEX™ es fuerte y muy absorbente, y no se rompe cuando está mojado
- Ideal para oficinas y aseos de hoteles muy transitados
- Lleva la ecoetiqueta europea
- Se suministran en paquetes comprimidos económicos con un 18 % más de toallitas por caja.
Especificaciones
Toallas de mano plegables | |
210 mm | |
Tejido AIRFLEX™ | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
210 x 220 mm | |
Para áreas en contacto con alimentos y aseos con gran afluencia de personas de oficinas y hoteles | |
15 x 274 hojas |
21,49 in | |
220 mm | |
6,495 kg (14,289 libras) | |
Blanco | |
Hojas plegadas | |
Dispensador de toallas de mano plegadas AQUARIUS™ | |
1 capas |