Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE Membrane Disc Filters
Membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
159.00€ - 685.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 280 μm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17134521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60548 |
0,45 μm | 47 mm |
217.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17104521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60539 |
0,2 μm | 47 mm |
236.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60542 |
0,2 μm | 50 mm |
242.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60547 |
0,45 μm | 25 mm |
159.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60550 |
0,45 μm | 50 mm |
282.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17154521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60551 |
0,45 μm | 90 mm |
685.00€
paquete de 75 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60538 |
0,2 μm | 25 mm |
168.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Maximum versatility
- Filters aqueous solutions or aggressive chemicals
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Spécification
PTFE | |
No estéril | |
280 μm |