Learn More
Kimberly-Clark™ Caja BRAG de paños WypAll™ X60
Paño reutilizable con tecnología HYDROKNIT™. La caja BRAG de paños Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 proporciona un acceso controlado a toallitas higiénicamente protegidas durante la limpieza sobre la marcha.
Marca: Kimberly-Clark™ 6035
34.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- 1 caja BRAG = 200 toallitas
- Los paños pueden enjuagarse y reutilizarse.
- La tecnología HYDROKNIT™ proporciona una alta absorbancia, resistencia y durabilidad (en húmedo o en seco).
- Resiste a la mayoría de disolventes, reduce los residuos, permite una limpieza rápida y ayuda a reducir los costes.
- Ideal para la limpieza ligera de adhesivos, aceites, residuos, aplicación de lubricantes, diluyentes y disolventes, limpieza de vidrio, limpieza de precisión de piezas y maquinaria compleja, limpieza de manos.
Especificaciones
Paños ligeros | |
42 cm | |
Blanco | |
31 x 42 cm |
31 cm | |
Tela de celulosa de polipropileno no tejida | |
Reutilizable | |
200 hojas/caja |