Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de papel WypAll™ L10
Utilice estas toallitas para tareas de limpieza de intensidad media como pulido de vidrio, superficies lisas y herramientas de limpieza. Las toallitas de papel Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 son versátiles y absorbentes para que limpien sin desintegración.
Marca: Kimberly-Clark™ 7490
63.47 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.69700kg
Descripción
- Rollo de alimentación central blanco o azul para su uso en zonas con un alto volumen de trabajo
- Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto
Especificaciones
Toallitas L10 | |
19 cm | |
Blanca | |
Limpieza diaria, limpieza suave frecuente y pequeños vertidos, más resistente que las toallitas de 1 capa |
38 cm | |
Papel | |
Sí | |
1 capas |