Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas WypAll™ L30 Ultra+, 670 hojas
Utilice estas toallitas de un solo uso de 3 capas para tareas de limpieza de intensidad alta, como absorción de derrames industriales y limpieza de piezas y componentes. Las toallitas Kimberly-Clark WypAll™ L30 Ultra+ incorporan la tecnología de hoja básica Airflex™.
Marca:  Kimberly-Clark™ 7426
75.52 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.08860kg
Código de producto. 10243362
  • 188.00€ / 1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
WYPALL L30 Ultra+ es la toallita WYPALL más resistente, gruesa y absorbente. Toallitas de un solo uso de 3 capas de color blanco o azul disponibles en un rollo grande perforado que se puede utilizar con un sistema de dispensación para ayudar a controlar el uso y reducir los residuos.
  • Rollo de 395 mm de diámetro
  • Tamaño de hoja: 380 x 370 mm
  • Ideales para su uso con aceite o agua
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas L30 Ultra+
Papel
Para trabajos de limpieza rutinaria en la industria, limpieza de cintas transportadoras, limpieza de grandes cantidades de grasa o aceites derramados, limpieza de la cara y las manos de pacientes, contrarresta la propagación de patógenos, uso con aceite o agua
3 capas
37 cm
Azul
670 láminas
Certificados
Ver productos accesorios