Learn More
Kimberly-Clark™ Papel de limpieza para servicios y minoristas WypAll™ Reach™: alimentación central/blanco
Diseñado para limpieza higiénica de uso ligero en entornos de venta minorista y servicios
Marca: Kimberly-Clark™ 7404
54.01 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.82000kg
Descripción
- 1 capa
- Ayuda a romper la cadena de transmisión de gérmenes
- Se puede utilizar con detergente o desinfectante
- Reduce el consumo de papel/residuos de papel en más del 20 %
- Resistencia y absorbencia excepcionales
Aplicaciones:
- Entornos de venta al por menor y de servicio
- Espacios de trabajo
- Vehículos
- Escritorios
- Asiento
- Áreas de preparación de alimentos
- Pulverice y limpie aplicaciones con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, compuestos de amonio quarternario
Compatible con:
- Dispensador de toallitas de papel portátil WypAll™ Reach™ (6221)
- Evite la transmisión de bacterias transmitidas por alimentos
Notas:
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para la dilución, la aplicación y el tiempo de contacto
Especificaciones
Papel limpiador | |
18,5 cm | |
Alimentación central | |
Desinfección | |
950 hojas/rollo |
38 cm | |
Blanco | |
38 x 18,5 cm | |
Entornos comerciales y de servicio, preparación para alimentos, dispensador de toallitas de papel portátil WypAll™ Reach™ (6621) |