man

Test

CAS RN 101385-90-4

NOH

CAS RN 101385-90-4

IUPAC Name: 1-benzylpyrrolidin-3-ol
Sinónimos: 1-benzylpyrrolidin-3-ol
Peso molecular (g/mol): 177.25
Fórmula molecular: C11H15NO
InChi Key: YQMXOIAIYXXXEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados